テクニック
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: Canola oil spiked with PAHs at 10 ng/g
SPE tube/cartridge: Supelclean™ EZ-POP NP, 12 mL, pk of 20 (54341-U)
condition: 10 mL acetone, dry under 10-15" mercury for 10 minutes
sample addition: 0.5 mL weighed accurately onto cartridge
elution: 15 mL acetonitrile
eluate post-treatment: concentrate to final volume of 0.5mL at 40 °C under nitrogen
column: SUPELCOSIL™ LC-PAH 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58229)
mobile phase: [A] water [B] acetonitrile
gradient: 40% B held for 5 min; to 100% B in 15 min; held at 100% B for 12 min
flow rate: 2.4 mL/min
pressure: 2790 psi at start (192 bar)
column temp.: 25 °C
detector: Fluorescence, programmed.
適合性
application for HPLC
application for SPE
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
その他情報
法的情報
アナライト
SPEチューブまたはプレート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)