Merck
PHR1011
Supelco
エチルパラベン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-ヒドロキシ安息香酸エチル, EP, エチルパラベン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
166.17
Beilstein:
1101972
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39024522
PubChem Substance ID:
E番号:
E214
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. E2425000
traceable to USP 1267000
APIファミリー
parabens
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
エチルパラベンは、医薬製剤中の分析物を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証参照物質(CRM)は、ISO/IEC 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造・認証されました。このCRMの使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を参照するには、下の欄にLRAC3158と入力してください。これはあくまで証明書の例であり、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1011-1G-BULK:
PHR1011-10G-PW:
PHR1011-10G:
PHR1011-1G-PW:
PHR1011-1G:
PHR1011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of combined p-hydroxy benzoic acid preservatives in a liquid pharmaceutical formulation by HPLC
Shabir GA.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 34(1), 207-213 (2004)
K L Pedersen et al.
Pharmacology & toxicology, 86(3), 110-113 (2001-02-07)
The widely used phenolic preservatives ethylparaben, propylparaben, butylparaben and their common metabolite p-hydroxybenzoic acid were tested for their ability to evoke an oestrogenic response in vivo. Yolk protein induction in sexually immature rainbow trout was used as an oestrogen-specific endpoint
S Nicoli et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 97(11), 4830-4839 (2008-03-05)
This work aims at investigating the nicotinamide (NA)-ethyl-paraben (EP) binary system both in solution and in the solid state. In particular, the apparent EP solubility in water was studied in the presence of different NA concentrations (between 0.28 and 1.64
Sawsan El Hussein et al.
Experimental dermatology, 16(10), 830-836 (2007-09-12)
Concern is continuously raised about the safety of parabens which are present in most of the cosmetic preparations. In this investigation, methyl-, ethyl-, propyl- and butyl paraben (MP, EP, PP, BP), in a commercial cosmetic lotion, were deposited on human
Shinshi Oishi
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 42(11), 1845-1849 (2004-09-08)
Parabens are alkyl esters of p-hydroxybenzoic acid widely used as preservatives in foodstuffs, cosmetics toiletries and pharmaceuticals. These compounds are known to exert a weak estrogenic activity in estrogen receptor assays in vitro. In addition butyl and propyl parabens show