Merck
1577008
USP
プロピルパラベン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシ安息香酸プロピル, 4-ヒドロキシ安息香酸プロピルエステル, プロピルパラベン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
1103245
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
parabens
メーカー/製品名
USP
mp
95-98 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI Key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Propylparaben USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propylparaben Sodium
  • Bacteriostatic Sodium Chloride Injection
  • Chlorambucil Tablets
  • Dexamethasone Oral Solution
  • Aripiprazole Tablets
  • Butylparaben
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F
引火点(℃)
180 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
1577008-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Propylparaben Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(5), 5995-5995 null
Propylparaben
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 36(5), 5994-5994 (2020)
Aripiprazole Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 375-375 (2022)
Butylparaben
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 34(6), 5655-5655 (2020)
Chlorambucil Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(1), 926-926 (2020)