APIファミリー
parabens
メーカー/製品名
EDQM
mp
125-128 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
この欧州薬局方標準品は、欧州薬局方で明確に規定された用途にのみ使用することを意図しています。その他の用途への適合性は保証されず、使用者が全ての責任を負います。この標準品は、ヒトまたは動物での使用を意図していません。
欧州薬局方により、以下の溶液の調製のための使用が規定されています:
欧州薬局方により、以下の溶液の調製のための使用が規定されています:
- モノグラフ0409および1262に従った、パラオキシ安息香酸メチルおよびパラオキシ安息香酸メチルナトリウムの確認試験、類縁物質の試験、およびアッセイにおける標準溶液(a)および(b)
- モノグラフ1999に従った、液体クロマトグラフィー(2.2.29)を用いた、ニフロキサジドの類縁物質の試験のための標準溶液(c)
- モノグラフ2134に従った、薄層クロマトグラフィー(General text 2.2.27)を用いた、パラオキシ安息香酸エチルナトリウムの確認試験における標準溶液(b)
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
M1650000-150MG:
M1650000:
M1650000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3830-3831 (2017)
Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3816-3817 (2017)
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3363-3364 (2017)
Methyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 6180-6181 (2022)
Ismail I Hewala et al.
Talanta, 88, 623-630 (2012-01-24)
Simple methods for HPTLC peak purity assessment and identification of the HPTLC peaks were presented. The spectrodensitograms - selected at different time intervals across the elution time of the HPTLC peak - were extracted and digital algorithms for manipulating the