APIファミリー
parabens
メーカー/製品名
USP
mp
125-128 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイでの使用のみのためのメチルパラベンUSP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイ、確認試験、および性能試験用の標準溶液、標準原液、システム適合性溶液、およびシステム適合性原液の調製にも使用されます:
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイ、確認試験、および性能試験用の標準溶液、標準原液、システム適合性溶液、およびシステム適合性原液の調製にも使用されます:
- メチルパラベン
- メチルパラベンナトリウム
- デキサメタゾン内服液
- エチルパラベンナトリウム
- ベンズアルデヒド
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
334.4 °F
引火点(℃)
168 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
1432005-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methylparaben
United States Pharmacopeia, 36(5), 5886-5886 (2020)
Benzaldehyde
United States Pharmacopeia, 38(1), 5632-5632 (2020)
Methylparaben Sodium
United States Pharmacopeia, 39(5), 5887-5887 (2014)
Ethylparaben Sodium
United States Pharmacopeia, 41(1), 5773-5773 (2016)
Dexamethasone Oral Solution
United States Pharmacopeia, 43(6), 1288-1288 (2014)