Merck
Y0000762
バルビツル酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,4,6-トリヒドロキシピリミジン, マロニル尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O3
CAS番号:
分子量:
128.09
Beilstein:
120502
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluorouracil
メーカー/製品名
EDQM
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI Key
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluorouracil impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0000762-1EA:
Y0000762:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ayman K Hamouda et al.
Molecular pharmacology, 85(5), 735-746 (2014-02-25)
At concentrations that produce anesthesia, many barbituric acid derivatives act as positive allosteric modulators of inhibitory GABAA receptors (GABAARs) and inhibitors of excitatory nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Recent research on [(3)H]R-mTFD-MPAB ([(3)H]R-5-allyl-1-methyl-5-(m-trifluoromethyldiazirinylphenyl)barbituric acid), a photoreactive barbiturate that is a potent
Roosmarijn E Vandenbroucke et al.
Nature reviews. Drug discovery, 13(12), 904-927 (2014-11-08)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are zinc-dependent endopeptidases that form a family of 24 members in mammals. Evidence of the pathological roles of MMPs in various diseases, combined with their druggability, has made them attractive therapeutic targets. Initial drug discovery efforts focused
Rémi Legay et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 446-462 (2014-07-20)
The purpose of the study was to investigate the degradation pathway of 5-fluorouracil (FU) in the situation of commercial formulations for clinical use, namely FU dissolved in sodium hydroxide (NaOH) solutions or Tris buffer at pH 8.5-9. Combination of data