Merck
すべての画像(11)
主要文書
安全性情報
ZRB1012
Sigma-Aldrich
抗コリンアセチルトランスフェラーゼ (ChAT) 抗体 クローン2K16 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CHOACTase, ChAT, EC: 2.3.1.6, コリンアセチラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2K16, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 82.54 kDa
observed mol wt ~65 kDa
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHAT(1103)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2K16はコリンアセチルトランスフェラーゼを特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。N末端側半分に由来する19個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトコリンアセチルトランスフェラーゼのN末端側半分の19個のアミノ酸に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳組織ライセート中のコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)が検出できます。
免疫細胞染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ラット脳組織切片のコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)が検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、マウス脳組織切片のコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)が検出できます。
抗コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT) クローン2K16 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1012)はコリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫蛍光染色、免疫組織染色、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
コリンO-アセチルトランスフェラーゼ(UniProt:P28329;EC: 2.3.1.6、CHOACTase、ChAT、コリンアセチラーゼとしても知られる)は、ヒトのCHAT遺伝子(Gene ID:1103)によってコードされています。コリンアセチルトランスフェラーゼは、アセチルCoAとコリンからのアセチルコリンの生合成を触媒する一本鎖球状タンパク質です。中枢および末梢神経系のコリン作動性ニューロンの機能状態のモニタリングに特異性が高い指標です。コリン作動性ニューロンの核周部で合成され、神経終末に輸送されます。CHAT遺伝子の変異は、シナプス前障害、シナプス障害、およびシナプス後障害を含む神経筋伝達の障害を特徴とする筋無力症候群を引き起こすことが知られています。選択的スプライシングによって産生されるコリンアセチルトランスフェラーゼの3つのアイソフォームが報告されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Oda, Y et al., (1999).Pathol.Int. 49(11); 921-937)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1012-3X25UL:
ZRB1012-2X25UL:
ZRB1012-4X25UL:
ZRB1012-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jekaterina Zyuzin et al.
Journal of neurophysiology, 127(6), 1511-1518 (2022-04-21)
Pulmonary vagal nociceptors defend the airways. Cardiopulmonary vagal nociceptors synapse in the nucleus tractus solitarius (NTS). Evidence has demonstrated the convergence of cardiopulmonary nociceptors with afferents from carotid chemoreceptors. Whether sensory convergence occurs in motor nuclei and how sensory convergence
MiR34 contributes to spinal muscular atrophy and AAV9-mediated delivery of MiR34a ameliorates the motor deficits in SMA mice.
Chen, et al.
Molecular Therapy. Nucleic Acids, 32, 144-160 (2023)
関連コンテンツ
より環境に配慮したZooMAb®リコンビナント抗体で、持続可能な研究オプションからお選びください。これらのBSAフリー、キャリアフリーの抗体は、ごみの少ないパッケージで発送され、性能を損なうことなく最大限の安定性を実現します。
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.