安全性情報
MABN50A4
Sigma-Aldrich
抗Olig2抗体、クローン211F1.1、Alexa Fluor488結合体 | MABN50A4
clone 211F1.1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
別名:
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2, Class B basic helix-loop-helix protein 1, bHLHb1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, bHLHe19, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
211F1.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLIG2(10215)
詳細
オリゴデンドロサイト系統転写因子2(Olig2)は、塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス転写因子(bHLH)のOLIGファミリーのグループAに属するタンパク質です。bHLHタンパク質は、6グループ(A~F)に分類され、生化学的性質と構造によって特徴付けられています。Olig2は、他のbHLHタンパク質とヘテロダイマーを形成でき、またE boxに結合できることから、グループAに分類されています。Olig2は、特定した脊髄の最終位置での運動ニューロンとオリゴデンドロサイトの発生において、さらに体性運動ニューロンの後脳での発生において、重要な役割を担っています。Olig2発現は、オリゴデンドロサイトと発生中の星状膠細胞の内部に見られます。最近の研究により、中枢神経系内の原発腫瘍であるヒト乏突起膠腫におけるOlig2の強い発現と、星状細胞腫における中程度の発現が示されています。これらの所見から、乏突起膠腫診断マーカーとしてのOlig2の可能性が提案されるに至っています。
免疫原
ヒトOlig2に相当するリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
ラットオリゴデンドロサイト前駆細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットオリゴデンドロサイト前駆細胞のOlig2を検出できます。
ターゲットの説明
この未結合親抗体(カタログ番号:MAB1637)の分子量の実測値は約37 kDaです。
物理的形状
Alexa Fluor 488標識済み精製マウスモノクローナルIgG2a抗体、0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBSに溶解。
精製プロテインG
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8°Cの遮光した場所で受領日から最大6カ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ラットオリゴデンドロサイト前駆細胞
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN50A4:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Itzy E Morales Pantoja et al.
PloS one, 15(6), e0233980-e0233980 (2020-06-09)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory and demyelinating disease of the central nervous system (CNS) that results in variable severities of neurodegeneration. The understanding of MS has been limited by the inaccessibility of the affected cells and the lengthy timeframe
Sofía Puvogel et al.
Molecular psychiatry (2022-10-04)
The midbrain is an extensively studied brain region in schizophrenia, in view of its reported dopamine pathophysiology and neuroimmune changes associated with this disease. Besides the dopaminergic system, the midbrain contains other cell types that may be involved in schizophrenia
Emma Gerrits et al.
Acta neuropathologica, 141(5), 681-696 (2021-02-21)
Alzheimer's disease (AD) is the most prevalent form of dementia and is characterized by abnormal extracellular aggregates of amyloid-β and intraneuronal hyperphosphorylated tau tangles and neuropil threads. Microglia, the tissue-resident macrophages of the central nervous system (CNS), are important for
Pavel Katsel et al.
NPJ schizophrenia, 5(1), 3-3 (2019-01-31)
Oligodendrocyte (OLG)-related abnormalities have been broadly observed in schizophrenia (SZ); however, the etiology of these abnormalities remains unknown. As SZ is broadly believed to be a developmental disorder, the etiology of the myelin abnormalities in SZ may be related to
Andy P Tsai et al.
Immunity, 56(9), 2121-2136 (2023-09-03)
Genetic association studies have demonstrated the critical involvement of the microglial immune response in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Phospholipase C-gamma-2 (PLCG2) is selectively expressed by microglia and functions in many immune receptor signaling pathways. In AD, PLCG2 is induced uniquely