安全性情報
09-864
Sigma-Aldrich
抗JHDM1B抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 2B, F-box protein FBL10, [Histone-H3]-lysine-36 demethylase 1B, JEMMA (Jumonji domain, EMSY-interactor, methyltransferase motif) protein, F-box and leucine-rich repeat protein 10, protein containing CXXC domain 2, ju
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KDM2B(84678)
詳細
JmjCドメイン含有ヒストン脱メチル化タンパク質1Bは、リジン特異的脱メチル化酵素2Bとしても知られる、ヒトのJHDM1B遺伝子(別名:KDM2B)によってコードされる核酵素です。JHDM1A/KDM2Bは、H3K36特異的脱メチル化活性を示し、H3K36meおよび H3K36me3よりもH3K36me2を優先します(PMID 16362057)。JHDM1A/KDM2Bは、rDNAを標的として、JmjCドメイン依存的にrRNAの転写を抑制することで、細胞増殖を負に制御することも報告されています(PMID 17994099)。
免疫原
ヒトJHDM1Bに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3およびHeLa細胞でJHDM1Bを検出できます。
免疫細胞染色:2 µg/mLを使用、A431細胞でJHDM1Bを検出できます。
抗JHDM1B抗体は、リジン(K)特異的脱メチル化酵素、F-ボックスタンパク質 FBL10、[ヒストン-H3]-リジン-36脱メチル化酵素1B としても知られるJHDM1Bを検出するためのウサギポリクローナル抗体であり、WBおよびICCで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
核内受容体
品質
HeLa核抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのHeLa核抽出物のJHDM1Bを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約165 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていない低分子量のバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa核抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
09-864:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manabu Ozawa et al.
Biology of reproduction, 94(4), 92-92 (2016-03-18)
The F-box and leucine-rich repeat protein 10 (Fbxl10) gene encodes a protein that catalyzes demethylation of H3K4 and H3K36. In this study, we show the important roles of FBXL10 as a histone demethylase in sustainable sperm production using mice in
Nefeli Zacharopoulou et al.
Cancer biology & therapy, 21(6), 533-540 (2020-03-17)
Recent studies revealed that the histone demethylase KDM2B regulates the epithelial markers E-Cadherin and ZO-1, the RhoA/B/C-small-GTPases and actin cytoskeleton organization, in DU-145 prostate- and HCT-116 colon-tumor cells. Here we addressed the role of KDM2B in the activation of Focal
Yan Kuang et al.
Cancer science, 112(1), 231-242 (2020-10-23)
MicroRNA let-7b is a potent tumor suppressor and targets crucial oncogenes. Previous studies have shown that let-7b expression is suppressed in ovarian cancer; however, the regulatory mechanisms of let-7b in ovarian cancer are still not well defined. The cellular role
Tsuyoshi Fukuda et al.
Molecular and cellular neurosciences, 46(3), 614-624 (2011-01-12)
Histone methylation is the important transcription regulatory system that affects mammalian development and cell differentiation. Alterations in epigenetic gene regulation are associated with disease. Fbxl10 (F-box and leucine-rich repeat protein 10) is a JmjC domain-containing histone demethylase. Although Fbxl10 has
Nefeli Zacharopoulou et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 47(1), 368-377 (2018-05-18)
The epigenetic factor KDM2B is a histone demethylase expressed in various tumors. Recently, we have shown that KDM2B regulates actin cytoskeleton organization, small Rho GTPases signaling, cell-cell adhesion and migration of prostate tumor cells. In the present study, we addressed