Merck
CBL412X
Sigma-Aldrich
Anti-Tubulin β-III Antibody, clone TU-20, Alexa Fluor488 Conjugated
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR 488
別名:
Tubulin beta-4, Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TU-20, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse, pig, bovine, primate, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
詳細
チューブリンは、球状タンパク質の小ファミリーのメンバーの1つであり、重合化して微小管と呼ばれる細胞骨格構造を形成します。 チューブリンファミリーの最も一般的なメンバーはα-チューブリンとβ-チューブリンです。 α-およびβ-チューブリンサブユニットで通常構成されるチューブリン二量体は、重合して微小管となり大きなポリマーを形成します。 βIIIチューブリンは独特な微小管サブユニットで、ほぼ例外なくニューロンで発現することが分かっています。 β-IIIチューブリンは、そのユニークな発現パターンにより、これを発現しないグリア細胞など他の脳細胞から神経細胞を識別するためのマーカーとしてしばしば使用されています。 β-IIIチューブリンは主に軸索伸張内に見られるため、細胞構築マーカーとしても機能します。
特異性
この抗体は、ニューロン特異的であることが知られているチューブリンのβ-IIIアイソフォームのC末端と反応します。 グリア細胞中に認められるβチューブリンを認識しません。
他の動物種との反応性は確認されていません。
免疫原
エピトープ:C末端
アプリケーション
この抗βIIIチューブリン抗体クローンTU-20、Alexa Fluor488結合は、βIIIチューブリンの検出において、IC、IF、WB、IH、IPでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 5~10 µg/mLで凍結脳組織に使用できます。
この結合抗体はウェスタンブロッティングや免疫沈降に使用できますが、これらを主な用途とする場合は、カタログ番号CBL412をお勧めします。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
品質
皮質ニューロンの免疫細胞染色で日常的にテストされています。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:250で使用、ラット皮質細胞培養中のβIIIチューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
50 kDa
物理的形状
精製プロテインG
精製免疫グロブリン、0.02 Mリン酸バッファー+0.25 M NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から6か月間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット皮質細胞
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL412X:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angela R Dixon et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(3), 564-574 (2015-01-03)
With m-Dinitrobenzene (m-DNB) as a selected model neurotoxicant, we demonstrate how to assess neurotoxicity, using morphology based measurement of neurite degeneration, in a conventional "full-contact" and a modern "restricted-contact" co-culture of rat cortical neurons and astrocytes. In the "full-contact" co-culture
Shin-Ichiro Sekine et al.
Stem cell research, 24, 40-43 (2017-10-17)
Idiopathic basal ganglia calcification (IBGC), also known as Fahr disease or primary familial brain calcifications (PFBC), is a rare neurodegenerative disorder characterized by calcium deposits in basal ganglia and other brain regions, causing neuropsychiatric and motor symptoms. We established human
Elena Romano et al.
Stem cell research, 57, 102580-102580 (2021-10-24)
Human induced pluripotent stem cells (iPSCs) have great promise in regenerative medicine. However, several limitations, including immune-incompatibility, have raised concerns regarding their clinical application. Recent studies have shown that human iPSCs and their derivatives lose their immunogenicity when major histocompatibility
Courtney M Tate et al.
PloS one, 10(4), e0125697-e0125697 (2015-04-29)
Bone morphogenetic proteins (BMPs), members of the TGF-β superfamily, have numerous biological activities including control of growth, differentiation, and vascular development. Using an in vitro co-culture endothelial cord formation assay, we investigated the role of a BMP7 variant (BMP7v) in