安全性情報
CBL412A5
Sigma-Aldrich
抗チューブリンβ-III抗体 クローンTU-20 Alexa Fluor 555標識
clone TU-20, from mouse, ALEXA FLUOR 555
別名:
Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 555
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TU-20, monoclonal
化学種の反応性
rat, pig
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Tubb3(22152)
詳細
チューブリンは少数の球状タンパク質ファミリーのメンバーの1つであり、重合化し微小管と呼ばれる細胞骨格構造を形成します。チューブリンファミリーの最も多くみられるメンバーはα-チューブリンとβ-チューブリンです。チューブリン二量体は、典型的にはα- およびβ-チューブリンサブユニットから構成され、微小管上に集合して大きな重合体を形成します。β-IIIチューブリンは、ほとんどがニューロンに発現している特有の微小管サブユニットです。β-IIIチューブリンの発現パターンはユニークであるため、これを発現しないグリア細胞などの他の脳細胞から神経細胞を識別するためのマーカーとしてしばしば使用されています。β-IIIチューブリンは、主に神経突起伸長内に認められるため、細胞構造マーカーとしても機能します。
特異性
この抗体は、ニューロン特異的であることが知られているチューブリンのβ-IIIアイソフォームのC末端と反応します。グリア細胞中に認められるβチューブリンを認識しません。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトチューブリンβ-IIIに対応する合成ペプチド。
アプリケーション
この抗チューブリンβ-III抗体 クローンTU-20 Alexa Fluor 555標識は、ICCにおける使用について検証済みであり、チューブリンβ-IIIを検出できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
ラットE18初代皮質細胞において免疫組織染色により評価済み。
免疫組織染色: 希釈倍率1:100で使用、ラットE18初代皮質細胞中のチューブリンβ-IIIを検出できます。
ターゲットの説明
この未結合親抗体(カタログ番号:MAB1637)の分子量の実測値は約55 kDaです。
物理的形状
Alexa Fluor 555標識済み精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBSに溶解。
精製プロテインG
保管および安定性
未希釈液として2~8℃で受領後最長6ヵ月間、遮光して冷蔵保存してください。
アナリシスノート
対照
ラットE18一次皮質細胞
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL412A5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rohini Thevi Guntnur et al.
Advanced functional materials, 32(35) (2022-11-08)
Minimally invasive manipulation of cell signaling is critical in basic neuroscience research and in developing therapies for neurological disorders. Here, we describe a wireless chemomagnetic neuromodulation platform for the on-demand control of primary striatal neurons that relies on nanoscale heating
Angela R Dixon et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(3), 564-574 (2015-01-03)
With m-Dinitrobenzene (m-DNB) as a selected model neurotoxicant, we demonstrate how to assess neurotoxicity, using morphology based measurement of neurite degeneration, in a conventional "full-contact" and a modern "restricted-contact" co-culture of rat cortical neurons and astrocytes. In the "full-contact" co-culture