安全性情報
AB15708C3
Sigma-Aldrich
Anti-Beta III Tubulin, Cy3 Conjugate Antibody
from rabbit, CY3 conjugate
別名:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
詳細
チューブリンは、球状タンパク質の小ファミリーのメンバーの1つであり、重合化して微小管と呼ばれる細胞骨格構造を形成します。チューブリンファミリーの最も一般的なメンバーはα-チューブリンとβ-チューブリンです。α-およびβ-チューブリンサブユニットで通常構成されるチューブリン二量体は、重合して微小管となり大きなポリマーを形成します。βIIIチューブリンは独特な微小管サブユニットで、ほぼ例外なくニューロンで発現することが分かっています。β-IIIチューブリンは、そのユニークな発現パターンにより、これを発現しないグリア細胞など他の脳細胞から神経細胞を識別するためのマーカーとしてしばしば使用されています。β-IIIチューブリンは主に軸索伸張内にみられるため、細胞構築マーカーとしても機能します。
免疫原
ヒトβIIIチューブリンに相当する合成直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗βIIIチューブリン抗体Cy3結合は、βIIIチューブリンの検出において、ICCでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
神経線維およびニューロン代謝
品質
ラットE18皮質細胞で免疫細胞染色により評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18皮質細胞のβ-IIIチューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:50 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のCy3と結合した精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティー精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラットE18皮質細胞
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB15708C3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew J Matamoros et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(11), 2011-2024 (2019-01-17)
Fidgetin is a microtubule-severing protein that pares back the labile domains of microtubules in the axon. Experimental depletion of fidgetin results in elongation of the labile domains of microtubules and faster axonal growth. To test whether fidgetin knockdown assists axonal