精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
horse, human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
sheep (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ISL1(3670)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLの本抗体は、10 µgのK562細胞ライセートでISL-1を検出できます。
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB4326:
試験成績書(COA)