抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
chicken, mouse
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:80 using cultured fibroblasts
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract or mouse brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Tuba1b(22143) , Tubb2a(22151) , Tubb2b(73710) , Tubb2c(227613)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T3526-1ML:
T3526-.2ML:
T3526-VAR:
T3526-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
真核生物の細胞骨格の微小管は、αチューブリンとβチューブリンのヘテロダイマーで構成されています。αおよびβチューブリンに加えて、いくつかの他のチューブリンが同定されており、現在、明確なチューブリンクラスの数は7種類になっています。