安全性情報
MAB1864
Sigma-Aldrich
抗チューブリン抗体、クローンYL1/2
clone YL1/2, Chemicon®, from rat
別名:
Anti-B-ALPHA-1, Anti-LIS3, Anti-TUBA3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
YL1/2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBA1A(7846)
詳細
細胞骨格の主要な成分であるチューブリンは、細胞構造、細胞移動、細胞分裂および細胞内移動にとって重要な微小管を形成します。チューブリンには少なくともα、βおよびγという3つのタイプがあります。いずれも分子量は約55 kDaです。微小管は規模の大きい構造物(300オングストローム径)であり、交互に並ぶαおよびβサブユニットで構成されています。タキソールやビンカアルカロイドなどの微小管形成をブロックする化合物は細胞分裂を阻害するため、有効な抗癌剤です。
特異性
MAB1864は、チューブリンの翻訳後修飾によって産生される、いわゆるTyr-Tubulinとのチューブリン特異性結合のαサブユニットを認識します。この抗体によって認識されるエピトープは、広範な研究が進んでおり、負に帯電した2つの隣接アミノ酸(Tyr-TubulinのGly-Gly-Tyrが代表的)を有するC末端において芳香族残基を必要としている直鎖状配列であると見られています。この抗体は、C末端Gly-Gly-Pheエピトープでタグ付けされたタンパク質を検出するためのエピトープタグ付け処理に使用されています。これらの配列要件は、特定の状況においては、E. coli rec Aや酸化アクチンなどの他のタンパク質との若干の交差反応性をもたらすことが報告されています。
免疫原
エピトープ:エピトープは、負に帯電した2つの隣接アミノ酸(Tyr-TubulinのGly-Gly-Tyrが代表的)を有するC末端において芳香族残基を必要としている直鎖状配列を認識します。
酵母チューブリン
アプリケーション
この抗チューブリン抗体、クローンYL1/2を用いたューブリンの検出は、ELISA、IH、IP、RIA、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
前回のロットの1:50~1:100希釈を凍結切片に使用しました。
ELISA:
前回のロットを1:100~1:1,000希釈で使用しました。
免疫沈降:
この抗体の前回のロットを免疫沈降で使用しました。
放射免疫分析法:
この抗体の前回のロットを放射免疫分析法で使用しました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
A431ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのA431ライセートでチューブリンを検出できます。
ターゲットの説明
55 kDa
関連事項
先発品:04-1117
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製ラットモノクローナルIgG2a抗体、0.09%アジ化ナトリウムを含有するリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から6か月間、-20°Cで安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
すべての組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1864:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter T Ruane et al.
Scientific reports, 6, 27456-27456 (2016-06-09)
Microtubules and their associated proteins (MAPs) underpin the polarity of specialised cells. Adenomatous polyposis coli (APC) is one such MAP with a multifunctional agenda that requires precise intracellular localisations. Although APC has been found to associate with kinesin-2 subfamily members
LRRK2 kinase regulates synaptic morphology through distinct substrates at the presynaptic and postsynaptic compartments of the Drosophila neuromuscular junction.
Lee, S; Liu, HP; Lin, WY; Guo, H; Lu, B
The Journal of Neuroscience null
Integrin alpha 6 beta 4 promotes migration, invasion through Tiam1 upregulation, and subsequent Rac activation.
Cruz-Monserrate, Z; O'Connor, KL
Neoplasia null
The auto-inhibitory domain and ATP-independent microtubule-binding region of Kinesin heavy chain are major functional domains for transport in the Drosophila germline.
Williams, LS; Ganguly, S; Loiseau, P; Ng, BF; Palacios, IM
Development null
Arp2/3 is a negative regulator of growth cone translocation.
Strasser, GA; Rahim, NA; VanderWaal, KE; Gertler, FB; Lanier, LM
Neuron null