安全性情報
MABE56
Sigma-Aldrich
抗pan Ago抗体、クローン2A8
clone 2A8, from mouse
別名:
eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, protein argonaute-2, argonaute 2, Protein slicer, argonaute2, PAZ Piwi domain protein, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Argonaute2, Argonaute4, Ago4, Protein argonaute-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2A8, monoclonal
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AGO1(26523)
詳細
アルゴノート(Ago)タンパク質は、成熟miRNAに直接結合する約95 kDaのタンパク質ファミリーです。哺乳類には4種類のAgoタンパク質(Ago1-4)があります。このタンパク質ファミリーは、ほとんどの哺乳類miRNPの中心的な構成要素であり、短鎖RNA指向性制御経路の重要な機能を媒介します。Agoファミリーは、2つのサブクラス、AgoとPiwiから成ります。AgoとPiwiは、PAZおよびPIWIとして知られる2つの特徴的なドメインを含みます。これらの2つのドメインは、成熟miRNAの異なる部分と相互作用します。PAZドメインはmiRNAの3’末端と相互作用し、PIWIドメインは miRNAの5’リン酸および5’近位領域と相互作用して、標的mRNAの認識を誘導します。
免疫原
ヒトAgoに相当するヒスチジンタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
免疫沈降: 独立したラボが代表的なロットをIPで使用しました。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
免疫細胞染色: 独立したラボが代表的なロットをICで使用しました。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
免疫組織染色: 独立したラボが代表的なロットをIHで使用しました。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
抗pan Ago抗体、クローン2A8は、pan Ago、別名タンパク質アルゴノート-2またはPAZ Piwiドメインタンパク質を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、WB、IP、ICC、IHCで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
RNA代謝・結合タンパク質
品質
HeLa細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHeLa細胞ライセートのAgoを検出できます。
ターゲットの説明
約95および70 kDa、実測。 この抗体は、Ago1、Ago2、Ago3、Ago4を認識します。
この抗体はラディキシン(約70 kDa)と交差反応することが報告されていることにご注意ください。(Nelson, P., et al. (2007).RNA.13:1787–1792.)
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1κ。
フォーマット:精製
プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE56-100UG:
MABE56-25UG:
MABE56:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tianxia Guan et al.
The Journal of experimental medicine, 215(4), 1153-1168 (2018-02-17)
Long-term immunity depends partly on the establishment of memory CD8+ T cells. We identified a counterregulatory network between the homologous transcription factors ZEB1 and ZEB2 and the miR-200 microRNA family, which modulates effector CD8+ T cell fates. Unexpectedly, Zeb1 and
tRNA-derived microRNA modulates proliferation and the DNA damage response and is down-regulated in B cell lymphoma.
Maute, RL; Schneider, C; Sumazin, P; Holmes, A; Califano, A; Basso, K; Dalla-Favera, R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Mollie E Jacobs et al.
Life sciences, 118(2), 195-199 (2014-03-19)
Recently, microRNAs (miRNAs) have been implicated in control of Edn1 mRNA in several tissues. Here we examined the role of miRNA action on Edn1 mRNA expression in renal distal collecting duct cells. A microarray study was conducted to provide a
Pengying Hao et al.
Endocrinology, 159(3), 1377-1392 (2018-01-19)
Sex-specific temporal patterns of pituitary growth hormone (GH) secretion determine the sex-biased transcription of hundreds of genes in the liver and impart important sex differences in liver physiology, metabolism, and disease. Sex differences in hepatic gene expression vary widely, ranging
Linfeng Huang et al.
Nature biotechnology, 31(4), 350-356 (2013-03-12)
Synthetic small interfering RNAs (siRNAs) are an indispensable tool to investigate gene function in eukaryotic cells and may be used for therapeutic purposes to knock down genes implicated in disease. Thus far, most synthetic siRNAs have been produced by chemical