Merck
SAB4200085
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗AGO2 ラット宿主抗体
~1.5 mg/mL, clone 11A9, purified immunoglobulin
別名:
抗EIF2C2真核細胞翻訳開始因子2C、2, 抗Q10, 抗アルゴノート2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11A9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~85 kDa
化学種の反応性
monkey, rat, human, mouse, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
詳細
モノクローナル抗AGO2(ラットIgG2aアイソタイプ)は、マウス多発性骨髄腫(P3X63Ag8.653)とヒトAGO2のアミノ酸1~15に対応するペプチドで免疫化されたラット由来の脾細胞の融合によって産生されるハイブリドーマ11A9から生じます。モノクローナル抗AGO2は、ヒト、サル、ウシ、ラットおよびマウスAGO2を認識します。アルゴノート2(Ago2)は、ヒト染色体8q24.3にマッピングされている遺伝子にコードされています。このコードしたタンパク質はAgoタンパク質ファミリーに属しています。 AGO2は、びまん性細胞質およびストレス顆粒に主に局在しています。
アプリケーション
ラットで産生されるモノクローナル抗AGO2抗体は以下で使用されています:
  • 免疫蛍光の分布
  • ウェスタンブロッティング
  • 免疫沈降
生物化学的/生理学的作用
アルゴノート2(Ago2)は、short interfering RNA媒介遺伝子サイレンシングに重要な役割を果たしています。このコードしたタンパク質は、ヒト乳がん細胞株において転写レベルと翻訳後レベルの両方で制御されます。Ago2および増加したmicro-RNAの活性は、乳がん細胞株の腫瘍化進行に関与しています。この遺伝子の過剰発現は、肝細胞がん(HCC)、頭頸部扁平上皮がん患者で認められています。
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを含む、0.01Mリン酸緩衝食塩水溶液(pH 7.4)
保管および安定性
-20℃保管。連続して使用する場合、本製品は2~8℃で最長1か月間保管可能です。長期保存する場合は、溶液を小分けして-20℃で冷凍してください。凍結・解凍を繰り返したり、霜取り不要冷凍庫に保管したりするのは推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈試料は廃棄しなければなりません。
その他情報
細胞ライセートはSDS-PAGEにロードする前に決して煮沸せず、60℃で15分加温します。多様な技術および標本を用いて最良の結果を得るために、滴定により最適の作業希釈濃度を決定することを推奨します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SAB4200085-BULK:
SAB4200085-VAR:
SAB4200085-200UL:
SAB4200085-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryan J Golden et al.
Nature, 542(7640), 197-202 (2017-01-24)
MicroRNAs (miRNAs) perform critical functions in normal physiology and disease by associating with Argonaute proteins and downregulating partially complementary messenger RNAs (mRNAs). Here we use clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) and CRISPR-associated protein 9 (Cas9) genome-wide loss-of-function screening
Terminal Duplex Stability and Nucleotide Identity Differentially Control siRNA Loading and Activity in RNA Interference
Angart PA, et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 26, 309-317 (2016)
Argonaute2 promotes tumor metastasis by way of up-regulating focal adhesion kinase expression in hepatocellular carcinoma
Cheng N, et al.
Hepatology, 57, 1906-1918 (2013)
Next Generation Sequencing Analysis Reveals Segmental Patterns of microRNA Expression in Mouse Epididymal Epithelial Cells
Nixon B, et al.
PLoS ONE, 10 (2015)
Jessie A G L van Buggenum et al.
Scientific reports, 6, 22675-22675 (2016-03-08)
Immuno-PCR combines specific antibody-based protein detection with the sensitivity of PCR-based quantification through the use of antibody-DNA conjugates. The production of such conjugates depends on the availability of quick and efficient conjugation strategies for the two biomolecules. Here, we present
資料
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.