由来生物
goat
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
indirect immunofluorescence: 1:128
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
調製ノート
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F4143-VAR:
F4143-1ML:
F4143-2ML:
F4143-.5ML:
F4143-BULK:
試験成績書(COA)