Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
ABT1487
Sigma-Aldrich
Anti-alpha-Actin Antibody, Smooth Muscle
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Actin, aortic smooth muscle, Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chicken (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA1(58)
詳細
Actin, aortic smooth muscle(UniProt P62736)(別名:Alpha-actin-2、Cell growth-inhibiting gene 46 protein)は、ヒトACTA2(別名:AAT6、ACTSA、ACTVS、GIG46、MYMY5)遺伝子(Gene ID 59)によってコードされています。アクチンは、球状の多機能タンパク質で、細胞骨格マイクロフィラメントの基本的なビルディングブロックとして機能し、真核生物のタンパク質の中では最も保存されているものの1つです。6種類のアクチンがあり、骨格筋αアクチンACTA1遺伝子によりコードされており、同様に平滑筋αアクチンはACTA2遺伝子、細胞質βアクチンはACTB遺伝子、心筋αアクチンはACTC1遺伝子、細胞質γアクチンはACTG1遺伝子、そして平滑筋γアクチンはACTG2(別名: ACTA3)遺伝子によってコードされています。これらのアクチンは>90%の全体的な配列相同性を示しますが、アイソフォームは空間的、時間的、および組織特異的な発現パターンを示し、18個のN末端残基ではわずか50~60%の相同性が認められます。細胞質のβ アクチンと γアクチンは、すべての細胞に存在すると考えられていますが、その他4つのアクチンアイソフォームは通常、特定の種類の成熟筋肉組織に見られます。アクチンは、特定のイオン条件やリガンドタンパク質との相互作用に応じて、さまざまな構造状態で存在しています。アクチン分子がとるオリゴマーやポリマーの形は、それらが取る異なる立体構造に左右されます。
特異性
このポリクローナル抗体は、平滑筋αアクチン(ACTA2)に特異的なN末端配列を標的としますが、骨格筋αアクチン(ACTA1)、細胞質βアクチン(ACTB)、心筋αアクチン(ACTC1)、細胞質γアクチン(ACTG1)、平滑筋γアクチン(ACTG2、ACTA3)のものは標的としません。
免疫原
エピトープ:N末端。
ヒト平滑筋alpha-actinのN末端配列に対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫細胞染色:5.0 µg/mLで使用、NIH/3T3線維芽細胞、HUVEC、A431細胞、およびHeLa細胞において平滑筋alpha-Actinを免疫染色できます。
免疫組織染色: 希釈倍率1:1,000で使用、ヒト子宮組織切片において平滑筋細胞を免疫染色できます。
免疫沈降:10 µgで使用、500 µgのC2C12マウス筋芽細胞ライセートにおいて平滑筋alpha-Actinを免疫沈降できます。
抗αアクチン抗体、平滑筋は、alpha-Actinに対する抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫細胞染色、免疫沈降で使用できます。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
C2C12マウス筋芽細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.25 µg/mLで使用、10 µgのC2C12マウス筋芽細胞ライセートにおいて平滑筋alpha-Actinを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約42 kDa。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT1487:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zaki Hakami et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 301(11), 1820-1833 (2018-10-06)
Although minor salivary glands play a significant functional role in the oral cavity, their developmental morphology and cell differentiation has been scarcely studied. This study aimed to describe the development of rat palatine glands with regard to the ultrastructural morphology
David Carr et al.
Breast cancer research : BCR, 24(1), 40-40 (2022-06-11)
The Bcl-3 protein is an atypical member of the inhibitor of -κB family that has dual roles as a transcriptional repressor and a coactivator for dimers of NF-κB p50 and p52. Bcl-3 is expressed in mammary adenocarcinomas and can promote
Christopher L Robinson et al.
Nature communications, 9(1), 2090-2090 (2018-05-31)
Evidence of male-to-female sexual transmission of Zika virus (ZIKV) and viral RNA in semen and sperm months after infection supports a potential role for testicular cells in ZIKV propagation. Here, we demonstrate that germ cells (GCs) are most susceptible to
Virender Kumar et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(12), 2798-2811 (2018-10-06)
Trans-differentiation of quiescent hepatic stellate cells (HSCs) into active myofibroblasts secretes excess amounts of extracellular matrix (ECM) proteins. miR-29b1 has the potential to treat liver fibrosis, because it targets several profibrotic genes. We previously demonstrated that miR-29b1 and the hedgehog
Jian Chen et al.
Scientific reports, 6, 30217-30217 (2016-07-28)
Disruption of the TGF-β pathway is associated with liver fibrosis and suppression of liver tumorigenesis, conditions associated with low Vitamin D (VD) levels. However, potential contributions of VD to liver tumor progression in the context of TGF-β signaling remain unexplored.