抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5C5, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rabbit, carp, rat, sheep, guinea pig, human, snake, bovine, frog
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human skeletal and cardiac muscle
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human skeletal and cardiac muscle
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA1(58) , ACTC1(70)
mouse ... Rwdd2a(69519)
rat ... Acta1(29437) , Actc1(29275)
詳細
免疫原
アプリケーション
- 免疫蛍光法。
- 二重免疫染色。
- 二重標識末端デオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼdUTPニック端標識(TUNEL)免疫蛍光染色。
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
A2172-100UL:
A2172-.5ML:
A2172-.2ML:
A2172-VAR:
A2172-BULK:
試験成績書(COA)