クローン
CGA7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
rat, chicken, mouse, human, monkey
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using chicken gizzard total extract
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... ACTA2(423787)
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
詳細
Monoclonal Anti-Actin, Smooth Muscle, reacts with human, monkey, chicken, rat, and mouse smooth muscle actin.
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A7607-VAR:
A7607-25UL:
A7607-200UL:
A7607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)