Merck
A7732
Sigma-Aldrich
抗-α-アクチン(サルコメア)抗体、マウスモノクローナル
clone EA-53, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗-ACTN2, 抗-CMD1AA, 抗-MGC107582, 抗-アクチニンα2, 抗-1110008F24Rik
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EA-53, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
cat, rat, fish, rabbit, sheep, bovine, goat, canine, pig, mouse, human, hamster, snake, frog, lizard, chicken
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using protease-digested sections of human tongue.
western blot: 2-4 μg/mL using rat skeletal muscle extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rabbit ... ACTN3(100009544)
rat ... Actn2(291245)
詳細
α-アクチニンは、筋細胞だけでなく、非筋細胞にも存在する、100 kDaのアクチン結合タンパク質です。α-アクチニンは、平滑筋では濃密体およびプラークに存在し、一方、通常の骨格筋では筋のサルコメアを定義するZ板に関与しています。α-アクチニンをコードする遺伝子は、ヒト染色体11q13.2にマッピングされています。α-アクチニンは、スペクトリンタンパク質スーパーファミリーに属しています。
α-アクチニンは中心ロッドドメインの相互作用を介して逆平行に二量体化します。ヒトとマウスには4つのアイソフォームが存在します。α-アクチニン-1は遍在的に発現し、主に接着斑に局在するのに対して、α-アクチニン-4は特定の膜ラッフルに存在し、エンドサイトーシスや腫瘍細胞の運動性に関与していると考えられています。
ACTN1(α-アクチニン-1)およびACTN4(α‐アクチニン-4)は非筋肉タンパク質をコードしており、一方ACTN2(α‐アクチニン-2)およびACTN3(α‐アクチニン-3)は筋肉タンパク質をコードしています。
モノクローナル抗α-アクチニン(サルコメア)抗体は、幅広い反応性を示し、ヒト、ウシ、ブタ、ヒツジ、ウサギ、ヤギ、ハムスター、ネコ、ラット、マウス、イヌ、ニワトリ、トカゲ、ヘビ、カエルおよび魚類のα‐アクチニンに結合します。
特異性
マウスモノクローナル抗-α-アクチン(筋節)抗体は特異的にα-骨格筋アクチンおよびα-心筋アクチンを認識します。
免疫原
ウサギ骨格由来αアクチン精製品。
アプリケーション
マウスモノクローナル抗-α-アクチン(サルコメア)抗体は免疫細胞染色(1:800)および免疫組織染色(1:100)用途に用いられています。
形質導入されたHEK-293細胞のウェスタンブロッティングがアクチニンの発現を評価するためモノクローナルマウス抗アクチニン抗体を用いて実施されました。
本抗体の使用が成功したアプリケーション、およびそれに伴う審査済み論文を以下に示します。
免疫細胞化学(1 論文)
免疫蛍光法(2 論文)
免疫組織化学(1 論文)
生物化学的/生理学的作用
α-アクチニンは細胞骨格組織の構造を維持し、筋収縮を調節します。α-アクチニンは、アクチンのクロスリンカーとして機能し、細胞の移動を促進します。α-アクチニン遺伝子における変異は、不均一な肥大型心筋症および若年発症型の心房細動の患者に見られます。
物理的形状
pH 7.4 の 0.01 M りん酸緩衝生理食塩水中に 15 mM のアジ化ナトリウムを含有する溶液。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大 1 カ月保管します。
長期間保存する場合は、作業量ごとに小分けにして -20°Cで冷凍してください。凍結と溶解を繰り返すことや、「霜取り不要」冷凍庫に保存することはお勧めしません。長期間の保存で少しの濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離により濁りを取り除いてください。使用時に希釈したサンプルを 12 時間以内に使用しない場合は廃棄してください。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro 診断での使用、ex vivo もしくは in vivo 治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A7732-200UL:
A7732-100UL:
A7732-VAR:
A7732-BULK:
A7732-25UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
α-Actinin structure and regulation
Sjoblom B, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 65(17), 2688-2688 (2008)
Zhaokang Cheng et al.
European heart journal, 32(17), 2179-2188 (2011-01-14)
The cascade of events leading to compromised mitochondrial integrity in response to stress is mediated by various combinatorial interactions of pro- and anti-apoptotic molecules. Nur77, an immediate early gene that encodes a nuclear orphan receptor, translocates from the nucleus to
The integrin--actin connection, an eternal love affair.
Brakebusch Cord and Fassler R
The Embo Journal, 22(10), 2324-2333 (2003)
Distribution of alpha-actinin in single isolated smooth muscle cells
Fay F, et al.
The Journal of Cell Biology, 96(3), 783?795-783?795 (1983)
The structure and regulation of human muscle α-actinin
de Almeida R Jr E, et al.
Cell, 159(6), 1447-1460 (2014)