Merck
A9357
Sigma-Aldrich
抗アクチン、心臓抗体、マウスモノクローナル
clone AC1-20.4.2, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗ACTC, 抗ACTC1, 抗CMD1R, 抗CMH11, 抗アクチンアルファ心筋1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AC1-20.4.2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
rat, human, bovine, chicken, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using digested rat heart tissue
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTC1(70)
mouse ... Actc1(11464)
rat ... Actc1(29275)
詳細
アクチンは、真核生物で広く発現している細胞骨格タンパク質です。これらのタンパク質は、他の多くの機能の中でも主に、筋収縮、mRNA合成、アポトーシスなどのさまざまな細胞機能を調節します。ACTC1は成人の心臓組織において優勢なアクチンアイソフォームであり、このアイソフォームの変化は肥大型心筋症および先天性心疾患と関連しています。モノクローナル抗アクチン、心臓抗体は、ヒト、ウシ、ニワトリ、ラット、マウスの心臓αアクチンに特異的です。
免疫原
アクチンの心臓アイソフォームの合成NH2末端デカペプチド。
アプリケーション
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫組織化学(1報)
ウエスタンブロット法(1報)
モノクローナル抗アクチン、心臓抗体は、免疫細胞化学、免疫ブロット(約42 kDa)、間接ELISAおよびウエスタンブロット法での使用に適しています。本抗体は、免疫組織化学的検査(ホルマリン固定パラフィン包埋切片を使用、または消化されたラット心臓組織において10~20 μg/mLの濃度を使用)にも使用される場合があります。
心臓切片または心筋細胞から単離したタンパク質サンプルを、モノクローナルマウス抗アクチンを1:2000の希釈率で一次抗体として用いたウェスタンブロッティングによって解析しました。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mりん酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A9357-25UL:
A9357-200UL:
A9357-BULK:
A9357-VAR:
A9357-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W W Franke et al.
Differentiation; research in biological diversity, 60(4), 245-250 (1996-07-01)
We describe three murine monoclonal antibodies (mAbs) raised against a synthetic decapeptide representing the aminoterminal sequence of the cardiac/ fetal isoform of sarcomeric alpha-actin. When used for immunoblotting or histological immunolocalization, these mAbs distinguish cardiac/fetal alpha-actin from skeletal muscle alpha-actin
Hong-Kun Jiang et al.
Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, 74(11), 2410-2418 (2010-10-22)
The Cardiac α actin 1 gene (ACTC1) has been related to familial atrial septal defects. This study was set to explore a potential role of this gene in the formation of sporadic congenital heart disease (CHD). Assessment of cardiac tissue
Pratik A Lalit et al.
Nature protocols, 12(5), 1029-1054 (2017-04-21)
Here we describe a protocol to generate expandable and multipotent induced cardiac progenitor cells (iCPCs) from mouse adult fibroblasts using forced expression of Mesp1, Tbx5, Gata4, Nkx2.5 and Baf60c (MTGNB) along with activation of Wnt and JAK/STAT signaling. This method
Nadia Rachdaoui et al.
Journal of the Endocrine Society, 3(1), 69-90 (2019-01-31)
Chronic hyperinsulinemia, in vivo, increases the resistance of peripheral tissues to insulin by desensitizing insulin signaling. Insulin, in a heterologous manner, can also cause IGF-1 resistance. The aim of the current study was to investigate whether insulin-mediated insulin and IGF-1
Baolei Wang et al.
The Journal of clinical investigation, 132(3) (2022-02-02)
A sarcomere is the contractile unit of the myofibril in striated muscles such as cardiac and skeletal muscles. The assembly of sarcomeres depends on multiple molecules that serve as raw materials and participate in the assembly process. However, the mechanism