SAB4200543
Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal
clone CB-955, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-(28kD), Monoclonal Anti-D-28K, Monoclonal Anti-D-dependent calcium-binding protein, Monoclonal Anti-RTVL-H protein, Monoclonal Anti-avian-type, Monoclonal Anti-calbindin 1, Monoclonal Anti-vitamin
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CB-955, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~28 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded rat cerebellum.
western blot: 2-4 μg/mL using MDBK extract.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALB1(793)
詳細
免疫原
アプリケーション
- Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA){31
- immunohistochemistry
- immunohistochemical procedure
- indirect immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200543-200UL:
SAB4200543-BULK:
SAB4200543-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)