クローン
5C5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
rat, chicken, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, human, planaria(flatworm), fish, Xenopus
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
ELISA: suitable
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat heart tissue extracts
immunofluorescence: 1:500-1000 using human HeLa cells.
immunohistochemistry: 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTA2(59)
詳細
免疫原
アプリケーション
- indirect immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200689-BULK:
SAB4200689-VAR:
SAB4200689-25UL:
SAB4200689-100UL:
試験成績書(COA)