Merck
674435
Sigma-Aldrich
16-メルカプトヘキサデカン酸
98%
別名:
MHDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS(CH2)15CO2H
CAS番号:
分子量:
288.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
65-69 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H32O2S/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H,17,18)
InChI Key
INOAASCWQMFJQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
16-メルカプトヘキサデカン酸(MHA)は、長鎖−CH2基を有するアルカンチオールで、広範囲の基質上に自己組織化単分子層(SAM)を形成します。
アプリケーション
MHAは、ペンリソグラフィ(PPL)により金表面にSAMを形成します。生物工学分野での用途が考えられます。また、金ジピラミッドの官能基化にも使用でき、この材料からシェル被覆ナノ粒子増強ラマン分光法(SHINERS)に用いるナノ共振器を製作できます。
フルオロ N,N,N′,N′-テトラメチルホルムアミジニウムヘキサフルオロリン酸を用いた、自己組織化単分子層上の鎖間カルボン酸無水物の形成。この化合物は、親水性SAMを生成するための自己組織化に使用されます。得られた単分子層の末端にはカルボン酸があり、さまざまなアミンおよびアルコールでさらに官能基化してより複雑な末端基または複数の層を導入することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
674435-VAR:
674435-BULK:
674435-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Young Shik Chi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(16), 6956-6960 (2006-07-26)
In this paper, we report the reactivity of fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate (TFFH), a reagent for transformation of carboxylic acids into acid fluorides in solution, toward self-assembled monolayers (SAMs) of 16-mercaptohexadecanoic acid on gold. Contrary to the solution-based reactions, we found that
Dipyramidal- Au@ SiO2 nanostructures: new efficient electromagnetic nanoresonators for Raman spectroscopy analysis of surfaces.
Kolataj K, et al.
Applied Surface Science (2018)
Guusje Delen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(1), 187-195 (2017-11-23)
Control over assembly, orientation, and defect-free growth of metal-organic framework (MOF) films is crucial for their future applications. A layer-by-layer approach is considered a suitable method to synthesize highly oriented films of numerous MOF topologies, but the initial stages of
Chuanzhen Zhou et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(11), 8441-8449 (2010-04-21)
Ultrathin complex multilayer structures have many potential applications in molecular and organic electronics, sensing, biotechnology and other areas. Reported here is a method by which to construct multifunctional, multilayer, patterned structures, using alkanethiolate SAMs adsorbed on Au, UV photopatterning, and
Modification of surfaces of silver nanoparticles for controlled deposition of silicon, manganese, and titanium dioxides.
Abdulrahman HB, et al.
Applied Surface Science, 427, 334-339 (2018)
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.