アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
40-47 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
InChI Key
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
衝突断面積(CCS)の測定を、Waters CorporationがSYNAPT XS質量分析計を用いて実施しました。
イオン移動度によりイオンのCCS測定が可能になる仕組みの説明と概要は、 ims.waters.comを参照のこと。
SYNPT-XS質量分析計に関するより詳細な情報は、IMSのマイクロサイトおよび製品のウェブページに掲載されています。
TWCCS測定値はこの基準値の2%以内になると予想されます。
P/N15138は、Waters MarketplaceからダウンロードできるWaters Extractables&Leachables UNIFI科学ライブラリの一部です。
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
引火点(℃)
264 - 268 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15138-500MG-F:
15138-VAR-F:
15138-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック