Merck
115983
Sigma-Aldrich
トリメチル 1,3,5-ベンゼントリカルボキシラート
98%
別名:
Trimesic acid trimethyl ester, Trimethyl trimesate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(CO2CH3)3
CAS番号:
分子量:
252.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
145-147 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C12H12O6/c1-16-10(13)7-4-8(11(14)17-2)6-9(5-7)12(15)18-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,3,5-ベンゼントリカルボン酸トリメチルは、オープンフレームワークを用いたイットリウムトリメセートの合成に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
115983-100G:
115983-5G:
115983-25G:
115983-BULK:
115983-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
メリト酸 99%
Sigma-Aldrich
M2705
メリト酸
Bao-Xia Dong et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(24), 5683-5687 (2010-05-21)
Two novel yttrium trimesates with open frameworks have been synthesized by the self-assembly of trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate and Y(3+) ion in mixed solvent of dimethylformamide (DMF)/water and diethylformamide (DEF)/water, where changes of solvents with different molecular sizes lead to the formation
Sheng-Mu You et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-02)
Photoelectrochemical (PEC) water splitting is a promising strategy to improve the efficiency of oxygen evolution reactions (OERs). However, the efficient adsorption of visible light as well as long-term stability of light-harvesting electrocatalysis is the crucial issue in PEC cells. Metal-organic