Merck
741175
Sigma-Aldrich
4,4',4'-s-トリアジン-2,4,6-トリル-トリ安息香酸
greener alternative
95%
別名:
2,4,6-トリス(4-カルボキシフェニル)-s-トリアジン, 4,4',4'-[1,3,5]トリアジン-2,4,6-トリル-トリス-安息香酸, p-シアノ安息香酸 トリマー, H3TATB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H15N3O6
CAS番号:
分子量:
441.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
83-88 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccc(cc3)C(O)=O)-c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H15N3O6/c28-22(29)16-7-1-13(2-8-16)19-25-20(14-3-9-17(10-4-14)23(30)31)27-21(26-19)15-5-11-18(12-6-15)24(32)33/h1-12H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
InChI Key
MSFXUHUYNSYIDR-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
4,4′,4′′-s-トリアジン-2,4,6-トリイル-トリ安息香酸(H3TATB)は、エレクトロクロミック物質(ECM)の合成に使用できる電子受容体です。ECMは、電子ペーパー、スマートウィンドウ、エネルギー貯蔵デバイスなどさまざまな用途に使用できます。また、CO2吸着への使用が考えられる金属有機構造体(MOF)の形成に使用できます。電気化学的バイオセンサーの作製に用いるPCN-333(Al)ベースのMOFの調整に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741175-VAR:
741175-500MG:4548173306346
741175-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochromic 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine based esters with electron donor-acceptor structure
Zhang W, et al.
Organic Electronics, 67, 302-310 (2019)
Control of catenation in CuTATB-n metal-organic frameworks by sonochemical synthesis and its effect on CO 2 adsorption
Kim J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(9), 3070-3076 (2011)
Daofeng Sun et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(12), 3896-3897 (2006-03-23)
An interweaving copper metal-organic framework possessing high porosity and high hydrogen uptake has been successfully designed and synthesized.
Shengqian Ma et al.
Inorganic chemistry, 48(5), 2072-2077 (2009-02-25)
Under solvothermal conditions, the reactions of trigonal-planar ligand, TATB (4,4',4''-s-triazine-2,4,6-triyl-tribenzoate) with Dy(NO(3))(3), Er(NO(3))(3), Y(NO(3))(3), Yb(NO(3))(3), gave rise to four microporous lanthanide metal-organic frameworks (MOFs), designated as PCN-17 (Dy), PCN-17 (Er), PCN-17 (Y), and PCN-17 (Yb), respectively. The four porous MOFs
Framework-catenation isomerism in metal-organic frameworks and its impact on hydrogen uptake.
Shengqian Ma et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(7), 1858-1859 (2007-01-30)