アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
285-290 °C (dec.)
官能基
nitro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,9-10H
InChI Key
NSFJAFZHYOAMHL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に使用される試薬
以下の調製に使用される試薬
- 配位子不含のパラジウム触媒鈴木-宮浦クロスカップリング。
- ルテニウム触媒による非環式アミンのベンジル位炭素sp3の直接アリール化。
- ディールス・アルダー反応およびC-H活性化反応。
- 位置選択的鈴木-宮浦カップリングおよびタンデムパラジウム触媒分子内アミノカルボニル化および環化反応。
- アセチルアセトン酸銅触媒を用いたフェニル尿素のN-アリール化。
- 二重アリール化過程を通した環境に優しいワンポット合成。
- 銅が介するシアノ化反応。
- 銅触媒によるアリール化。
- 位置選択的グリコシル化。
- 鈴木カップリングと続くアリール化。
- 電子不足のオレフィンに対する有機ホウ素試薬の不均一な1,4-追加反応用のロジウム融合ヒドロタルサイト触媒におけるX線吸収。
以下の調製に使用される試薬
- 潜在的抗腫瘍薬としてのコンブレタスタチンのアナログ。
- 薬剤耐性ウイルスに対して抗ウイルス活性を示すヒト免疫不全ウイルス(HIV)プロテアーゼ阻害剤。
その他情報
さまざまな量の無水物が含まれる可能性があります。
適用法令
Jan Code
673854-1G:
673854-BULK:
673854-VAR:
673854-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
ChemMedChem, 6(12), 2179-2191 (2011-10-13)
A novel class of isocombretastatin A-4 (isoCA-4) analogues with modifications at the 3'-position of the B-ring by replacement with C-linked substituents was studied. Exploration of the structure-activity relationships of theses analogues led to the identification of several compounds that exhibit
Journal of medicinal chemistry, 54(20), 7094-7104 (2011-09-09)
Because there is currently no cure for HIV infection, patients must remain on long-term drug therapy, leading to concerns over potential drug side effects and the emergence of drug resistance. For this reason, new and safe antiretroviral agents with improved
Tetrahedron, 63, 6131-6131 (2007)
Rhodium-grafted hydrotalcite catalyst for heterogeneous 1,4-addition reaction of organoboron reagents to electron deficient olefins
Green Chemistry, 13, 2416-2422 (2011)
Copper-catalyzed arylation of indolin-2,3-ones with arylboronic acids
Tetrahedron, 67, 9347-9351 (2011)