Merck
280704
Sigma-Aldrich
ナトリウムtert-ペントキシド
95%
別名:
NaOt-Am, tert-アミルアルコール ナトリウム塩, ナトリウムtert-アモキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOC(CH3)2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
110.13
Beilstein:
3983987
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
SMILES記法
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナトリウムtert-ペントキシド(NaOt-Am)は、アルコールのデオキシシアンアミド化N-二級アミンのシアン化で一般的に使用される塩基です 。 また、1-ハロナフタレンと置換ハロベンゼンを対応するナフタレンとベンゼンに還元する複合還元剤の調製にも使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
280704-BULK:
280704-5G:
280704-100G:
280704-VAR:
280704-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deoxycyanamidation of Alcohols with N-Cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide (NCTS).
Ayres J N, et al.
Organic Letters, 19(14), 3835-3838 (2017)
Activation of reducing agents: Sodium hydride-containing ?complex reducing agents?: I. Reduction of aromatic halides.
Guillaumet G, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 92(1), 43-47 (1975)
N-Cyanation of Secondary Amines Using Trichloroacetonitrile.
Ayres J N, et al.
Organic Letters, 18(21), 5528-5531 (2016)
Brandon K Tate et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(28), 10160-10169 (2015-06-11)
Alkoxide-bridged disilver cations react with dihydrogen to form hydride-bridged cations, releasing free alcohol. Hydrogenolysis of neutral silver fluorides affords hydride-bridged disilver cations as their bifluoride salts. These reactions proceed most efficiently when the supporting ligands are expanded N-heterocyclic carbenes (NHCs)