Merck
134473
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウム p-トルエンスルホナート
97%
別名:
p-トルエンスルホン酸 テトラエチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(CH3C6H4SO3)
CAS番号:
分子量:
301.44
Beilstein:
4303354
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
110-114 °C (lit.)
かさ密度
0.480 g/cm3
SMILES記法
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tetraethylammoniump-toluenesulfonate (Et4NOTs) is used as a supporting electrolyte.
アプリケーション
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate is used as a supporting electrolyte:
  • In the electrochemical polymerization of aniline.
  • In the synthesis of dihydro- and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
134473-VAR:
134473-25G:
134473-BULK:
134473-100G:
134473-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly selective and facile synthesis of dihydro-and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives using electroreduction as a key step
Kita Y, et al.
Tetrahedron, 57(11), 2095-2102 (2001)
Novel potentiometric sensing of creatinine
Pandey PC and Mishra AP
Sensors and Actuators B, Chemical, 99(2-3), 230-235 (2004)