アッセイ
≥95% (NT)
形状
crystals
不純物
≤1.0% water
mp
54-59 °C
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Ionic liquid at ambient temperature
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86933-VAR:
86933-25G:
86933-BULK:
86933-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック