Merck
60604
Sigma-Aldrich
カリウム p-トルエンチオスルホン酸塩
≥97.0% (S)
別名:
p-トルエンチオスルホン酸 カリウム塩, カリウム 4-メチルベンゼンチオスルホン酸塩, チオトシル酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2SK
CAS番号:
分子量:
226.36
Beilstein:
3747559
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥97.0% (S)
形状
powder
mp
227-229 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=S
InChI
1S/C7H8O2S2.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
RUDNWZFWWJFUSF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
60604-100G:
60604-BULK:
60604-INTR:
60604-25G:
60604-VAR:
60604-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)