主要文書
8.20805
Sigma-Aldrich
Methyllithium
(5% solution in diethylether) for synthesis
別名:
Lithium methyl, MeLi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
180 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.7-36 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
34.6 °C (Information refers to the main component.)
転移温度
flash point -40 °C (Information refers to the main component.)
密度
0.7 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
詳細
(5%ジエチルエーテル溶液)合成用
アナリシスノート
Assay (total alcalinity)4.5 - 5.5 %
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(℃)
-40 °C - Information refers to the main component.