Merck
320129
Sigma-Aldrich
アセチルクロリド
reagent grade, 98%
別名:
Acetic acid chloride, Acetic chloride, Ethanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCl
CAS番号:
分子量:
78.50
Beilstein:
605303
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
11.69 psi ( 20 °C)
32.33 psi ( 55 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
1353 °F
expl. lim.
19 %
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化アセチルは、デカリンおよび三塩化アルミニウムと反応して三環系エノールエーテルを生成します。Zn粉末および塩化銅の存在下、エーテル中でのジブロモメタンまたはジヨードメタンによるアルケンのシクロプロパン化を促進します。塩化アセチルは、イオン性液体である塩化1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム中で、MCl3(M = AlまたはFe)存在下におけるベンゼンとのフリーデル・クラフツ反応により、塩化アセチルのMCl3付加物、アセチリウムイオン[CH3CO]+[MCl4]-、およびアセトフェノンのMCl3付加物を生成します。
アプリケーション
  • Synthesis, Characterization, and Evaluation of Thiazolidine Derivatives of Cysteine for Suppressing Eumelanin Production.:この研究では、アセチルクロリドを試薬として使用するシステインのチアゾリジン誘導体の合成および評価について議論しており、医薬品中間体の開発におけるその重要性が示されています。(Amino et al., 2016)。
  • New URJC-1 Material with Remarkable Stability and Acid-Base Catalytic Properties.:この研究では、新しいURJC-1材料を導入し、その安定性および触媒特性に注目しています。アセチルクロリドは合成プロセスにおいて極めて重要であり、材料科学および触媒におけるその役割が示されています。(Leo et al., 2016)。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320129-1KG:
320129-VAR:
320129-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ran Lin et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(45), 14885-14899 (2014-09-16)
Treatment of Na[Re(CO)5 ] with RCCCO2 Et (R=phenyl, naphthalen-1-yl, phenanthren-9-yl and pyren-1-yl) followed by reaction with acetyl chloride and ethanol afforded the rhenacyclobutadienes Re{-C(R)C(CO2 Et)C(OEt)}(CO)4 . Reactions of these rhenacyclobutadienes with HCCOEt produced rhenabenzenes Re{-C(R)C(CO2 Et)C(OEt)CHC(OEt)}(CO)4 . Except for R=Ph
Oxetanes. VII. Synthesis from 1, 3-Diols. Reactions of Oxetanes and of 1, 3-Butanediol with Hydrogen Chloride, Hydrogen Bromide and Acetyl Chloride1, 2.
Searles JS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(4), 952-956 (1957)
In situ infrared spectroscopic studies of the Friedel-Crafts acetylation of benzene in ionic liquids using AlCl3 and FeCl3.
Csihony S, et al.
Green Chemistry, 3(6), 307-309 (2001)
Acetyl chloride promoted cyclopropanations of alkenes with dibromomethane using zinc dust and copper (I) chloride in ether.
Friedrich EC and Lewis EJ.
The Journal of Organic Chemistry, 55(8), 2491-2494 (1990)
Catherine L Lyall et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(39), 13745-13753 (2014-09-10)
Decalin undergoes reaction with aluminum trichloride and acetyl chloride to form a tricyclic enol ether in good yield, as first reported by Baddeley. This eye-catching transformation, which may be considered to be an aliphatic Friedel-Crafts reaction, has not previously been
資料
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.