安全性情報
8.22252
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride
for synthesis
別名:
Acetyl chloride, Acetic acid chloride, Acetoxy chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3ClO
CAS番号:
分子量:
78.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-865-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
320 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
390 °C (DIN 51794)
expl. lim.
7.3-19 % (v/v)
bp
52 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
転移温度
flash point 5 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
InChI Key
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Acetyl chloride in nano-electrospray ionization: Acetyl chloride is utilized for consecutive-ionization of cholesterol in nano-electrospray mass spectrometry, enhancing lipid analysis capabilities (Foest et al., 2023).
  • Acetyl chloride in live-cell imaging: A study details the use of acetyl chloride in developing a coumarin-based fluorescent probe for ratiometric detection of hydrazine, applicable in live cell imaging (Qu et al., 2019).
  • Acetyl chloride in archaeological preservation: Acetyl chloride is applied in the chemical characterization of archaeological wood, providing insights into the conservation of historical artifacts (Zoia et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 5°C/ 4°C): 1.127 - 1.129
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体