安全性情報
1065550
USP
Betadexスルホブチルエーテル塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
β-シクロデキストリンスルホブチルエーテル、ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
betadex
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。ベタデックススルホブチルエーテルナトリウムは、塩基性条件下で1,4-ブタンスルトンを用いたベタデックスのアルキル化により調製されます。
アプリケーション
このUSP標準物質は、特定の品質試験およびアッセイでの使用を目的とします。
また、米国薬局方のモノグラフに準拠したキャピラリー電気泳動による平均置換度のアッセイおよび特異的試験において、標準溶液を調製するためにも使用されます。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1065550-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Betadex Sulfobutyl Ether Sodium
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(2), 5643-5643 (2020)