安全性情報
Y0001998
β-シクロデキストリンスルホブチルエーテル、ナトリウム塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
β-Cyclodextrin sulfobutyl ethers sodium salts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
betadex
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCOC1C2OC3C(OC(OC4C(OC(OC5C(OC(OC6C(OC(OC7C(OC(OC8C(OC(OC(C(O2)COCCCC[S](=O)(=O)[O-])C1O)C(C8O)O)CO)C(C7O)O)CO)C(C6O)O)CO)C(C5O)O)CO)C(C4O)O)CO)C(C3O)O)CO
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sulfobutylbetadex sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001998:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)