Merck
22194-U
Hamilton® シリンジ、GASTIGHT®1000シリーズ 交換針型特殊針
1005RN, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Precision Gastight Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
removable needle RN
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81530
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Direct sample injection from a syringe needle into a separation capillary.: This research describes a method for direct injection of samples from a Hamilton® syringe needle into a capillary for separation, showcasing its application in analytical chemistry and laboratory methods for streamlined analysis and enhanced precision in chemical analysis (Opekar et al., 2018).
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)