Merck
20683
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
1025TLL, Kel-F CTFE Luer lock, volume 25 mL, needle size 22 gauge (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
Kel-F CTFE Luer lock
ニードルサイズ
22 gauge (not included)
特徴
syringe type TLL (Luer Lock) without slots (needle not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 82520
ニードル長
, n/a
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton®シリンジは、GC分析でのガス交換を最小限に抑える気密タイプで利用できます。正確な容量を送達します。プランジャーはほとんど並ぶものがありません。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)