Merck
700001P
Avanti
DC-コレステロールHCl
Avanti Research - A Croda Brand 700001P, powder
別名:
3β-[N-(N′,N′-ジメチルアミノエタン)-カルバモイル]コレステロール塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H57N2O2Cl
CAS番号:
分子量:
537.26
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (700001P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (700001P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700001P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700001P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 700001P
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](C1)(OC(NCC[N+](C)([H])C)=O)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C)CCCC(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H
InChI Key
ISXSJGHXHUZXNF-UHFFFAOYSA-N
詳細
DC-コレステロールHClは、コレステロール誘導体であり頭部基および結合部を有するカチオン性脂質です。
DC-コレステロールHClは、ステロールベースのトランスフェクション試薬です。
アプリケーション
DC-コレステロールHClは、透過型電子顕微鏡による研究用のコロイド分散液の調製に使用することができます。また、ヘキソキナーゼ活性を評価するためのリポソームの調整、乳酸・グリコール酸共重合体のローディング、mRNAトランスフェクションの研究にも使用されます。
DC-コレステロールHClは以下に適しています:
  • 超音波によるマイクロバブル調製
  • リポソ-ム調製
  • L-グルタチオン(GSH)負荷プロリポソーム調製
生物化学的/生理学的作用
DC-コレステロールは、カチオン性脂質であり、遺伝子トランスフェクション研究で最も有効であることが知られています。
DC-コレステロールは有効なトランスフェクション試薬でありリポソーム試薬です。ジオレオイルホスファチジルエタノールアミン(DOPE)を有するDC-コレステロールのリポソームは、DNAトランスフェクションに有効です。本化合物は、clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPRs)の超音波によるトランスフェクションのため、マイクロバブルに表面陽性荷電を与えます。
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(700001P-1g)
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(700001P-500mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700001P-200mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(700001P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700001P-25MG:
700001P-VAR:
700001P-1G:
700001P-500MG:
700001P-200MG:
700001P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
18:0 PEG750 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880620P, powder
Avanti
880620P
18:0 PEG750 PE
DSPE-PEG(2000) PDP Avanti Research™ - A Croda Brand 880127C
Avanti
880127C
DSPE-PEG(2000) PDP
DOTMA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890898P
DOTMA
18:0 PEG2000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
880120P
18:0 PEG2000 PE
DOTMA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890898C
DOTMA
18:1 TAP (DOTAP) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890890C
18:1 TAP (DOTAP)
Design of novel proliposome formulation for antioxidant peptide, glutathione with enhanced oral bioavailability and stability
Byeon JC, et al.
Drug delivery, 26(1), 216?225-216?225 (2019)
Cationic liposome (DC-Chol/DOPE= 1: 2) and a modified ethanol injection method to prepare liposomes, increased gene expression
Maitani Y, et al
International Journal of Pharmaceutics, 342(1-2), 33-39 (2007)
PLGA/liposome hybrid nanoparticles for short-chain ceramide delivery
Zou P, et al.
Pharmaceutical Research, 31(3), 684-693 (2014)
Modulation of yeast hexokinase on bio-inspired membranes
Umakoshi H and Nishida A
Biochemical Engineering Journal, 69(5), 138-143 (2012)
ADP-ribosylation reactions, 948-948 (2001)