包装
pkg of 1 × 100 mg (890704P-100mg)
pkg of 2 × 100 mg (890704P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890704P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H89NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h22-25,44H,7-21,26-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/b24-22-,25-23-;/t44-,56?;/m1./s1
InChI Key
LXTQBOAODSPEHG-NATHRRJOSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 脂質-ナノ粒子の調製に
- ドープされた巨大な単層小胞を生成する目的で90%の1,2-ジオレオイル-sn-グリセロ-3-エチルホスホコリン(DOPC)と使用するために
- カチオン性脂質の変化に関するそのin vitroトランスフェクション活性を研究するための乳化剤として′
Jan Code
890704P-VAR:
890704P-BULK:
890704P-25MG:
890704P-100MG:
890704P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)