Merck
360457
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.5%, ACS reagent
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
eCl@ss:
39031501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.5%
bp:
81-82 °C (lit.)
蒸気圧:
72.8 mmHg ( 20 °C)
製品名
アセトニトリル, ACS reagent, ≥99.5%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
不純物
≤0.3% water
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
蒸発残留物質
≤0.005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトニトリル(MeCN、ACN)は、有機合成における反応溶媒および化学中間体として一般的に使用される脂肪族ニトリルです。MeCNは粘度が低く、溶出強度が高く、水との混和性が高いため、多くのクロマトグラフィー技術で移動相溶媒として使用されます。
アプリケーション
アセトニトリルは、以下の用途に溶媒として使用できます。      
  • 固相ペプチド合成。     
  • シアル化反応。      
  • NaBH4を用いた硝酸銅塩の還元による銅ナノ粒子の合成。調製中、ACNは保護溶媒として機能し、ナノ粒子の酸化を防ぎます。      
  • ヨウ化アリールとジフェニルジセレニドのCu触媒カップリング反応によるジアリールセレニドの調製。このプロセスでは、ACNは銅触媒のリガンドとしても機能して触媒活性を高めます。
特徴および利点
ACS溶媒は、米国化学会(ACS)の高い基準に適合しているか上回っており、個々の化合物に専用の試験規格があります。米国化学会によれば、ACS試薬グレードは、ほとんどの化学分析や反応に使用するために十分な純度を有する物質であることを意味しています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360457-6X500ML:4548173139340
360457-190L:
360457-1L:4548173139272
360457-10L:4548173261836
360457-18L-CS:
360457-200L-PW:
360457-6X1L:4548173139333
360457-2.5L:4548173317885
360457-20L:4548173139289
360457-BULK:
360457-4L:
360457-4X4L:4548173139319
360457-4X2L:4548173261867
360457-18L-P1-BK:
360457-VAR:
360457-200L:4548173261850
360457-25ML:4548173139296
360457-CP-50L-P2:
360457-18L:4548173261843
360457-500ML:4548173139326
360457-2L:4548173139302
360457-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Divya Subramonian et al.
Journal of proteome research, 13(9), 3905-3918 (2014-07-30)
SUMOylation is an essential posttranslational modification and regulates many cellular processes. Dysregulation of SUMOylation plays a critical role in metastasis, yet how its perturbation affects this lethal process of cancer is not well understood. We found that SUMO-2/3 modification is
Changting Xiao et al.
Diabetes, 63(7), 2394-2401 (2014-03-04)
The dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin, an antidiabetic agent, which lowers blood glucose levels, also reduces postprandial lipid excursion after a mixed meal. The underlying mechanism of this effect, however, is not clear. This study examined the production and clearance of
K Kishii et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(5), 424-430 (2013-10-16)
The clinical relevance of Acinetobacter species, other than A. baumannii, as human pathogens has not been sufficiently assessed owing to the insufficiency of simple phenotypic clinical diagnostic laboratory tests. Infections caused by these organisms have different impacts on clinical outcome