Merck
569550
Sigma-Aldrich
アセトニトリル-d3
≥99.8 atom % D, anhydrous
別名:
トリジュウテロアセトニトリル, メチル-d3シアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CN
CAS番号:
分子量:
44.07
Beilstein:
1740230
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
同位体純度
≥99.8 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
3.0-16 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
>10 ppm water
屈折率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Acetonitrile-d3 may be used as:
  • IR and NMR solvent.
  • Probe for zeolite acidity.
  • Cartridge eluent in HPLC– SPE (solid-phase extraction)–NMR technique.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
569550-10X1ML:4548173170947
569550-5X1ML:4548173170954
569550-VAR:
569550-BULK:
569550-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proton polarizability caused by collective proton motion in intramolecular chains formed by two and three hydrogen bonds. Implications for charge conduction in bacteriorhodopsin.
Brzezinski B, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 91(11), 3077-3080 (1987)
Acetonitrile-d3 as a probe of Lewis and Broensted acidity of zeolites.
Pelmenschikov AG, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(42), 11071-11074 (1993)
Organic deuterium compounds: XVI. Synthesis of α-deuterated alkyl nitriles.
Leitch LC.
Canadian Journal of Chemistry, 35(4), 345-347 (1957)
Maja Lambert et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 43(9), 771-775 (2005-07-29)
The HPLC-SPE-NMR technique was used for the analysis of a root-bark extract of Croton membranaceus. The components of the extract were separated on an analytical-size reversed-phase HPLC column, the chromatographic peaks were trapped on SPE (solid-phase extraction) cartridges after post-column
Dynamics of a wetting liquid in nanopores: An optical Kerr effect study of the dynamics of acetonitrile confined in sol-gel glasses.
Loughnane BJ, et al.
J. Chem. Phys. , 111(11), 5116-5123 (1999)