Merck
58035
Sigma-Aldrich
(3-ヨードプロピル)トリメトキシシラン
≥95.0% (GC)
別名:
3-ヨード-n-プロピル-1-トリメトキシシラン, トリメトキ(ヨードプロピル)シラン, ヨードプロピルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15IO3Si
CAS番号:
分子量:
290.17
Beilstein:
969628
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
密度
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
CO[Si](CCCI)(OC)OC
InChI
1S/C6H15IO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
NILZGRNPRBIQOG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
グラフト法により多孔性シリカ担体を有機的に修飾するために、(3-ヨードプロピル)トリメトキシシランが使用される場合があります。{85} 本製品は、重原子濃縮有機修飾シリカナノ粒子の合成に使用される場合があります。{86}
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
58035-25ML-F:4548173989570
58035-BULK-F:
58035-100ML-F:4548173989563
58035-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organically modified silica nanoparticles with intraparticle heavy-atom effect on the encapsulated photosensitizer for enhanced efficacy of photodynamic therapy.
Kim S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(29), 12641-12644 (2009)
Goutam Ghosh et al.
Photochemistry and photobiology, 95(1), 293-305 (2018-08-17)
There is a major need for light-activated materials for the release of sensitizers and drugs. Considering the success of chiral columns for the separation of enantiomer drugs, we synthesized an S,S-chiral linker system covalently attached to silica with a sensitizer
Epoxidation of olefins catalyzed by novel Mn(III) and Mo(IV) Salen complexes immobilized on mesoporous silica gel: Part I. Synthesis and characterization of homogeneous and immobilized Mn(III) and Mo(IV) Salen complexes
Luts T, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 261(1), 16-23 (2007)
Mari Miura Sugii et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 73, 340-346 (2017-02-12)
The antibiofilm effect of iodide quaternary ammonium methacryloxy silicate (IQAMS) in Transbond XT Light Cure Adhesive resin used for braces cementation was evaluated. Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy confirmed IQAMS formation and Scanning Electron Microscopy coupled to Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy
Sandra Jimenez-Falcao et al.
Journal of materials chemistry. B, 7(30), 4669-4676 (2019-08-01)
We report herein the assembly of an integrated nanodevice with bi-enzymatic cascade control for on-command cargo release. This nanocarrier is based on Au-mesoporous silica Janus nanoparticles capped at the mesoporous face with benzimidazole/β-cyclodextrin-glucose oxidase pH-sensitive gate-like ensembles and functionalized with