Merck
W206903
Sigma-Aldrich
ギ酸イソアミル
≥97%, FG
別名:
Isopentyl formate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOCH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2069
Beilstein:
1739893
EC Number:
欧州評議会番号:
500
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.162
NACRES:
NA.21
官能:
green; fruity
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
10 mmHg ( 17.1 °C)
アッセイ
≥97%
expl. lim.
8 %
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity
SMILES記法
[H]C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
XKYICAQFSCFURC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W206903-1KG:
W206903-VAR:
W206903-9KG:
W206903-20KG:
W206903-BULK:
W206903-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)