Merck
W215015
Sigma-Aldrich
プロピオン酸ベンジル
natural, ≥98%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
164.20
FEMA番号:
2150
EC Number:
欧州評議会番号:
413
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.132
NACRES:
NA.21
官能:
jasmine; floral; fruity; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES記法
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W215015-100G-K:
W215015-25G-K:
W215015-SAMPLE-K:
W215015-25G:
W215015-VAR-K:
W215015-1KG-K:
W215015-100G:
W215015-SAMPLE:
W215015-1KG:
W215015-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)