Merck
W202118
Sigma-Aldrich
Allyl butyrate
≥98%, FG
別名:
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
128.17
FEMA番号:
2021
EC Number:
欧州評議会番号:
280
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.054
NACRES:
NA.21
官能:
green; waxy; fruity; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; waxy; fruity; sweet
SMILES記法
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI Key
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W202118-9KG:
W202118-SAMPLE-K:
W202118-VAR-K:
W202118-SAMPLE:
W202118-1KG-K:4548173966182
W202118-1KG:
W202118-BULK-K:
W202118-4KG:
W202118-9KG-K:4548173966199
W202118-4KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)