Merck
W202606
Sigma-Aldrich
Allyl cyclohexanepropionate
≥98%, FCC, FG
別名:
2-Propenyl 3-cyclohexylpropanoate, Allyl 3-cyclohexylpropionate, Cyclohexanepropanoic acid 2-propen-1-yl ester, Cyclohexanepropionic acid allyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2CH2CO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
2026
EC Number:
欧州評議会番号:
2223
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.498
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; waxy; pineapple; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; waxy; pineapple; sweet
SMILES記法
C=CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2,11H,1,3-10H2
InChI Key
TWXUTZNBHUWMKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W202606-10KG:
W202606-5KG:
W202606-1KG:
W202606-SAMPLE:
W202606-1KG-K:
W202606-SAMPLE-K:
W202606-5KG-K:
W202606-VAR-K:
W202606-10KG-K:
W202606-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)